Learn More
DWK Life Sciences Colonnes d’adsorption / échange d’ions Kimble™ Kontes™
Code produit 11887413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Capacité de colonne:
20 ml
110 ml
250 ml
790 ml
Comprend:
Disque fritté
Sans disque fritté
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Comprend Conditionnement
11887413 300 mm 11 mm 20 ml Sans disque fritté 1 pièce
11807423 300 mm 22 mm 110 ml Disque fritté 1 pièce
11837423 600 mm 41 mm 790 ml Disque fritté 1 pièce
11827423 500 mm 25 mm 250 ml Disque fritté 1 pièce
11897413 400 mm 19 mm 110 ml Disque fritté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11887413 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4203200213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.09€
    75.26€ / 1 pièces
    Économisez 15.83€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
KIMBLE™ Les colonnes d’adsorption/échange d’ions KONTES™ sont disponibles avec ou sans disque frité scellé. Construites en verre borosilicate conformes aux USP exigences de type I et ASTM E438 Type I Classe A pour des séparations chromatographiques fiables.
  • Verre borosilicate conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Adapté aux séparations par chromatographie par adsorption et échanges d’ions
  • Les colonnes de la K420320 Series présentent un disque frité à porosité grossière scellé (40 à 60 μm) pour supporter le bourrage
  • Les colonnes de la série K420300 utilisent de la laine de verre pour soutenir le remplissage (le remplissage non inclus)
Spécification
Porosité 40 à 60 μm
Capacité de colonne 20 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Sans disque fritté
À utiliser avec (application) Nombreuses séparations en chromatographie d’adsorption et d’échange d’ions
Type Colonne de chromatographie d’adsorption/échange d’ions
Diamètre (métrique) interne 11 mm