Learn More
DWK Life Sciences Colonnes d’adsorption / échange d’ions Kimble™ Kontes™
Beschreibung
- Verre borosilicate conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
- Adapté aux séparations par chromatographie par adsorption et échanges d’ions
- Les colonnes de la K420320 Series présentent un disque frité à porosité grossière scellé (40 à 60 μm) pour supporter le bourrage
- Les colonnes de la série K420300 utilisent de la laine de verre pour soutenir le remplissage (le remplissage non inclus)
Spezifikation
Spezifikation
| Porosité | 40 à 60 μm |
| Capacité de colonne | 110 ml |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Disque fritté |
| À utiliser avec (application) | Nombreuses séparations en chromatographie d’adsorption et d’échange d’ions |
| Type | Colonne de chromatographie d’adsorption/échange d’ions |
| Diamètre (métrique) interne | 19 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?