Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem en verre pour tissus Kimble™ Kontes™
Code produit 16405890 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1mL
8 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16405890 8 ml 1 pièce
17268920 1mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16405890 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8855000022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.05€
    118.54€ / 1 pièces
    Économisez 8.51€
    6% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000
  • Structure tout en verre
  • Espace de broyage entre le pilon et le tube de 0,004 à 0,006 po.
  • Des composants de rechange sont disponibles et ils sont complètement interchangeables
Spécification
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 in
Dégagement (métrique) de 0,00015 à 0,0002mm
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,31 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 8mm
Capacité (impériale) 0,27 oz.
Capacité (métrique) 8 ml
Matériau Verre rodé
Type de produit Broyeur pour tissus
À utiliser avec (application) Conçu pour un broyage motorisé avec un adaptateur d’agitateur 788000
À utiliser avec (équipement) Broyeurs en verre Potter-Elvehjem pour tissus
Longueur (impériale) du pilon 8,46 in
Longueur (métrique) du pilon 215 mm
Longueur (impériale) du tube 5,9 in
Longueur (métrique) du tube 150mm
Dimensions 22