Learn More
DWK Life Sciences Colonnes Kimble™ Kontes™ Chromaflex™
Description
Includes
Corps en verre, deux raccords d’extrémité en PTFE avec supports de lit en polyéthylène de porosité20 μm, tubulure en PTFE de 1,5 m (5 pieds) (tubulure de dia. ext. 1/16 po avec colonnes de dia. int. 1,0 cm, tubulure de dia. ext. 1/8 po avec colonnes de dia. int. de 2,5 et 4,8 cm), deux écrous de tubulure sans bride, deux ferrules sans bride
Idéal pour la chromatographie à pression moyenne avec phases mobiles aqueuses
- Filetés
- Dotés de joints toriques à blindage en PTFE et de raccords d’extrémité
- La couche de PTFE est gondolée sur le joint torique de façon à former un joint résistant aux fuites et aux solvants
- Les solvants n’entrent en
Spécification
Spécification
| Pression max. | 49,31 psi |
| Porosité | 20 μm |
| Capacité de colonne | 271 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté de type I, classe A |
| Matériau de support | HDPE |
| Types de connecteurs | Raccord 1/4-28 sans bride |
| Comprend | Deux raccords d’extrémité en PTFE avec supports de lit en polyéthylène d’une porosité de 20 µm, tubulure en PTFE de 5 pi, 2 écrous à tubulure sans bride et 2 ferrules sans bride |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, 2N NaOH ou éthanol à 100 % |
| Gamme de température (métrique) | 0 à 50 °C |
| Afficher plus |