Learn More
DWK Life Sciences Colonnes Kimble™ Kontes™ Chromaflex™
Code produit 15953470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
300 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
25 mm
48 mm
Capacité de colonne:
12 ml
147 ml
271 ml
Pression max.:
49,31 psi
75,41 psi
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Pression max. Conditionnement
15953470 150 mm 10 mm 12 ml 75,41 psi 1 pièce
11853193 150 mm 48 mm 271 ml 49,31 psi 1 pièce
12716788 300 mm 25 mm 147 ml 75,41 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15953470 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208301500
Expédition estimée: 29-12-2026
Includes
Corps en verre, deux raccords d’extrémité en PTFE avec supports de lit en polyéthylène de porosité20 μm, tubulure en PTFE de 1,5 m (5 pieds) (tubulure de dia. ext. 1/16 po avec colonnes de dia. int. 1,0 cm, tubulure de dia. ext. 1/8 po avec colonnes de dia. int. de 2,5 et 4,8 cm), deux écrous de tubulure sans bride, deux ferrules sans bride
Idéal pour la chromatographie à pression moyenne avec phases mobiles aqueuses
  • Filetés
  • Dotés de joints toriques à blindage en PTFE et de raccords d’extrémité
  • La couche de PTFE est gondolée sur le joint torique de façon à former un joint résistant aux fuites et aux solvants
  • Les solvants n’entrent en
Spécification
Pression max. 75,41 psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 12 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Raccord 1/4-28 sans bride
Comprend Deux raccords d’extrémité en PTFE avec supports de lit en polyéthylène d’une porosité de 20 µm, tubulure en PTFE de 5 pi, 2 écrous à tubulure sans bride et 2 ferrules sans bride
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène, 2N NaOH ou éthanol à 100 %
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
À utiliser avec (application) Chromatographie à pression moyenne avec phases mobiles aqueuses
Type Colonne de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 10 mm