Learn More
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM cylindriques pour chromatographie Kimble™ Kontes™
Code produit 13045803
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Taille de la plaque 10 x 20 cm
Taille de la plaque 5 x 20 cm
Matériau du bouchon:
Verre
Capacité:
H 10 x dia. int. 5 cm Plaque
Matériau:
Verre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau du bouchon Capacité Matériau unitSize
13045803 Taille de la plaque 5 x 20 cm Verre H 10 x dia. int. 5 cm Plaque Verre 1 pièce
13055803 Taille de la plaque 10 x 20 cm Verre H 10 x dia. int. 5 cm Plaque Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13045803 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4161700520
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cuves cylindriques en verre pour le développement de plaques de 1 x 3 in à 10 x 20 cm.
  • Ces cuves fournissent une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
  • Bouchon en PE ou en verre inclus
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Verre
Matériau Verre
Type Cuve de développement CCM cylindrique
À utiliser avec (application) Assure une saturation de phase de vapeur maximale avec une quantité minimale de solvant
À utiliser avec (équipement) Taille de la plaque 5 x 20 cm
Capacité H 10 x dia. int. 5 cm Plaque
Forme Cylindrique