Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Réservoirs de développement cylindriques TLC KONTES™
Code produit 13055803
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Taille de la plaque 10 x 20 cm
Taille de la plaque 5 x 20 cm
Matériau du bouchon:
Verre
Capacité:
H 10 x dia. int. 5 cm Plaque
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau du bouchon Capacité Matériau Conditionnement
13055803 Taille de la plaque 10 x 20 cm Verre H 10 x dia. int. 5 cm Plaque Verre borosilicaté 1 pièce
13045803 Taille de la plaque 5 x 20 cm Verre H 10 x dia. int. 5 cm Plaque Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13055803 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4161701020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.83€
    205.03€ / 1 pièces
    Économisez 48.80€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-05-2027
KIMBLE™ Les cuves de développement cylindriques TLC KONTES™ sont des réservoirs cylindriques en verre borosilicate destinés à développer des plaques de 1 x 3 in à 10 x 20 cm. Ils assurent une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant et incluent un bouchon en polyéthylène ou en verre.
  • Des cuves cylindriques en verre pour le développement de plaques de 1 x 3 in jusqu’à 10 x 20 cm
  • Fournir une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
  • Bouchon en PE ou en verre inclus
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Matériau du bouchon Verre
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 1 de chaque
Type Cuve de développement CCM cylindrique
À utiliser avec (application) Assure une saturation de phase de vapeur maximale avec une quantité minimale de solvant
À utiliser avec (équipement) Taille de la plaque 10 x 20 cm
Capacité H 10 x dia. int. 5 cm Plaque
Forme Cylindrique