Learn More
DWK Life Sciences Pilon de rechange Kimble™ Kontes™ pour broyeurs Dounce en verre pour tissus
Code produit 12058528
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
Type de produit:
Petit pilon de liquidation
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit unitSize
12058528 15 ml Petit pilon de liquidation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12058528 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8853020015
Pilons avec petit et grand espace de broyage pour broyeur Dounce pour tissus de 15 ml et 40 ml.
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,5 oz
Capacité (métrique) 15 ml
Type de produit Petit pilon de liquidation
À utiliser avec (application) Pour former un homogénat final
À utiliser avec (équipement) Broyeurs de Dounce en verre pour tissus
Capacité 15 ml, 0,5 oz