Learn More
DWK Life Sciences™ Double collecteur de vide / gaz Kimble™ Kontes™
Code produit 13188265 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de ports:
3
5
Profondeur (métrique):
8,3 cm
9 cm
Hauteur (métrique):
8,7 cm
14,8 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de ports Profondeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
13188265 5 8,3 cm 14,8 cm 1 pièce
10462678 3 9 cm 8,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13188265 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 2160600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1249.50€
    1028.21€ / 1 pièces
    Économisez 221.29€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-04-2027
Fonctionnement sans graisse
Collecteur à vide/gaz série K216040
  • Soupapes orientées vers l’avant
  • Structure compacte pour un assemblage dans la hotte filtrante
  • Modulaire et facilement démontable pour le nettoyage
  • Écartement des ports de 3,93 in. (100 mm) d'écart
Collecteur à vide/gaz série K215050
  • Un collecteur tout en verre pour connecter des sources de vide et de gaz inertes aux robinets d’arrêt des bras latéraux
  • Chaque robinet d’arrêt est doté d’une rainure de dosage découpée dans le bouchon pour permettre un contrôle fin du vide et des gaz inertes
  • La distance entre les robinets est de 2,55 in. (65 mm) pour la taille à 3 positions et 3,93 in. (100 mm) pour la taille à 5 positions
  • Fournis avec des dispositifs exclusifs de retenue de la pression / du vide
Collecteur à vide/gaz série K216060
  • Pour connecter des sources de vide et de gaz inertes
  • Seul du PTFE et du verre borosilicaté sont au contact d’échantillons
  • Poutres de 0,5 in Diamètre extérieur de 12,7 mm, extrémités supérieure gauche et inférieure droite ouvertes.
  • Orifices de distribution de 9 mm de diamètre extérieur
  • Distance entre les soupapes 0,35 in (100 mm)
Spécification
Type Collecteur de vide et de gaz
À utiliser avec (application) Connexion de sources de vide et de gaz inertes
Comprend Soupapes de dépression en PTFE de 4 mm
Matériau Verre borosilicaté
Nbre de ports 5
Longueur (impériale) 19,6 in
Longueur (métrique) 50 cm
Hauteur (impériale) 5,82 in
Hauteur (métrique) 14,8 cm
Profondeur (impériale) 3,26 in
Profondeur (métrique) 8,3 cm