Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Dounce pour tissus Kimble™ Kontes™
Code produit 10506645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
0,01 oz, 0,5 ml
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
1,35 oz., 40 ml
15 ml, 0,5 oz
3,3 oz., 100 ml
Dégagement (impériale):
0,0005 à 0,0025 in
0,0005 à 0,0055 in
0,0008 à 0,0022 in
0,001 à 0,003 in
Longueur (impériale):
1,4 in
2,3 in
3,4 in
4,9 in
6,1 in
8,4 in
9,1 in
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dégagement (impériale) Longueur (impériale) unitSize
10506645 0,01 oz, 0,5 ml 0,0005 à 0,0025 in 1,4 in 1 pièce
13495469 0,06 oz., 2 ml 0,0005 à 0,0025 in 2,3 in 1 pièce
11893133 3,3 oz., 100 ml 0,0005 à 0,0055 in 9,1 in 1 pièce
10145564 15 ml, 0,5 oz 0,001 à 0,003 in 6,1 in 1 pièce
10749155 0,23 oz., 7 ml 0,0008 à 0,0022 in 4,9 in 1 pièce
11868512 1,35 oz., 40 ml 0,001 à 0,003 in 8,4 in 1 pièce
13406419 0,03 oz., 1 ml 0,0005 à 0,0025 in 3,4 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10506645 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8853000000
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Structure tout en verre
Informations sur la commande
Un exemplaire par boîte. Fourni avec deux pilons : grand (pour la réduction initiale des échantillons) et petit (pour former l’homogénat final)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dégagement (impériale) 0,0005 à 0,0025 in
Dégagement (métrique) de 0,06 à 0,13mm
Capacité (impériale) 0,01 oz.
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Verre
Type de produit Broyeur de mouchoirs Dounce
À utiliser avec (application) Conçues pour les travaux cellulaires au cours desquelles le noyau reste intact après l’homogénéisation
Longueur (impériale) 1,4 in
Longueur (métrique) 37 mm
Capacité 0,01 oz, 0,5 ml