Learn More
DWK Life Sciences Raccords d’extrémité en PTFE Kimble™ Kontes™ pour colonnes Chromaflex
Description
Raccord d’extrémité de rechange en PTFE avec support de lit pour colonnes CHROMAFLEX™ et FLEX-COLUMN™
- Raccord d’extrémité en PTFE avec support de lit
- Options de 1,0 cm, 2,5 cm et 4,8 cm
- Nécessite une connexion avec l’adaptateur en CTFE 420804-0001, non inclus
Spécification
Spécification
| Type | Raccord d’extrémité |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Comprend | Supports de lit |
| À utiliser avec | 3,8, 5, 7 cm de D.I. Chromaflex Colonne |