Learn More
DWK Life Sciences Composants de rechange de collecteur d’extraction Kimble™ Kontes™
Code produit 11803143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Joint en PTFE
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11803143 Joint en PTFE 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11803143 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9538110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.31€
    79.94€ / 25 pièces
    Économisez 21.37€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Pour collecteur d’extraction.
  • À utiliser avec les ensembles collecteurs SPE Kontes (971000-1047, -3047, ou -6047)
  • La verrerie et les collecteurs SPE Kontes sont spécialement conçus comme systèmes de support pour les disques d’extraction en phase solide de 47 mm et 90 mm de dia. afin de permettre les meilleures récupérations possibles d’analytes extraits des échantillons d’eaux potables, d’eaux de surface et d’eaux usées
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rampe d’extraction en phase solide
Type Joint en PTFE
Matériau PTFE
Taille (impériale) du filtre 1,85 in
Taille (métrique) du filtre 4,7 cm
Longueur (métrique) 47 mm