Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Matériel d’ensemble de microfiltration
Description
- Ensemble de microfiltration 1000 ml
- Entonnoir, 4000 ml
- Flacon en verre borosilicaté, 47 mm
- Support en verre et joint rodé de 90 mm
- Pince en aluminium anodisé et flacon de filtration
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de microfiltration Ultra-Ware 47 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Joint conique standard | 40/35 |
| Type | Support en verre |
| Longueur (métrique) | 47 mm |