Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Matériel d’ensemble de microfiltration
Code produit 11887513 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Verre
Verre borosilicaté
Verre fritté
Type:
Base de support en verre
Ensemble de microfiltration
Support en verre
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type Conditionnement
11887513 Verre borosilicaté Ensemble de microfiltration 1 pièce
11863123 Acier inoxydable Support en verre 1 pièce
11873113 Verre fritté Support en verre 1 pièce
11878522 Verre Base de support en verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11887513 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 45066A20125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.10€
    695.16€ / 1 pièces
    Économisez 41.94€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-04-2027
Utilisez KIMBLE™ un matériel d’assemblage de microfiltration lors du filtrage de grands volumes de solutions visqueuses ou protéinées afin d’obtenir un débit maximal. KIMBLE™ Les composants du matériel d’assemblage microfiltration comprennent des supports en verre, des bases fritées et des unités d’assemblage complètes.
  • Conçu pour filtrer de grands volumes de solutions visqueuses ou protéinées
  • Maximise le débit lors de la microfiltration
  • Disponible en unités d’assemblage complètes et composants matériels individuels
  • Construction en verre borosilicate pour la résistance chimique et la durabilité
  • Compatible avec des filtres à membrane de 47 mm
  • Comprend des options avec une pince en aluminium anodisé et une fiole de filtration
Spécification
Jetable Réutilisable
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non stérile
Type Ensemble de microfiltration
Volume (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (équipement) Ensemble de filtration et pompe à vide