Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Systèmes de filtration : flacons avec tubulure latérale, raccord de tuyau n° 2
Code produit 11898492 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
1 000 ml
4 000 ml
Joint conique standard:
5
8
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
11898492 125 ml 5 1 pièce
11818502 1 000 ml 8 1 pièce
11883173 4 000 ml 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11898492 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9537100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.41€
    45.71€ / 1 pièces
    Économisez 2.70€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-05-2027
Flacon en verre borosilicaté avec bras latéral, raccord de tuyau n° 2.
Ensembles de filtration DWK Life Sciences Kimble Kontes : flacons avec bras latéral, raccord de tuyau n° 2, types de connecteur : raccord de tuyau n° 2, verre borosilicaté, description : flacon de filtration
  • Borosilicate glass filtration flask with side arm hose connection
  • #2 hose connection designed for 0.25 in. (6mm) ID flexible tubing
  • 125mL flask features a No. 5 stopper joint; 1000mL, 2000mL, and 4000mL flasks feature a No. 8 stopper joint
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • Suitable for analysis of particulate or microbiological contamination
  • A second flask should be connected between the filtering flask and the vacuum source to prevent accidental entry of filtrate into the vacuum line or pump
Informations sur la commande
Ne comprend pas de bouchon en caoutchouc et de tuyau
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Raccord pour tuyau n°2
Type de produit Flacon de filtration
Joint conique standard 5
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat
Traitement de surface Untreated
Quantité 1/carton