Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Code produit 11732354 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Capacité de colonne:
1,5 ml
4 ml
12 ml
19 ml
Quantité:
1
10
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité de colonne Quantité Conditionnement
11732354 300 mm 12 ml 10 10 pièces
15244095 100 mm 4 ml 1 1 pièce
12746768 300 mm 12 ml 1 1 pièce
12756768 500 mm 19 ml 1 1 pièce
11702354 40 mm 1,5 ml 10 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11732354 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204000730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.65€
    236.47€ / 10 pièces
    Économisez 50.18€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Adaptateurs de débit indisponibles
Spécification
“End-capped” Oui
À utiliser avec (application) Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
Quantité 10
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Type Colonne de chromatographie économique
Pression max. 14,5 psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 12 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Luer-Lock mâle
Zone transversale 0,39cm3
Méthode de stérilisation 2N NaOH ou éthanol à 100 %