Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Code produit 15244095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
100 mm
300 mm
500 mm
Capacité de colonne:
1,5 ml
4 ml
12 ml
19 ml
Quantité:
1
10
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité de colonne Quantité Conditionnement
15244095 100 mm 4 ml 1 1 pièce
12746768 300 mm 12 ml 1 1 pièce
12756768 500 mm 19 ml 1 1 pièce
11702354 40 mm 1,5 ml 10 10 pièces
11732354 300 mm 12 ml 10 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15244095 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204010710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.66€
    31.30€ / 1 pièces
    Économisez 7.36€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Adaptateurs de débit indisponibles
Spécification
Pression max. 14,5 psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 4 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Luer-Lock mâle
Zone transversale 0,39cm3
Méthode de stérilisation 2N NaOH ou éthanol à 100 %
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Quantité 1
À utiliser avec (application) Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
“End-capped” Oui
Type Colonne de chromatographie économique
Diamètre (métrique) interne 7 mm