Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Code produit 11762394 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1700 mm
Capacité de colonne:
9 ml
18 ml
27 ml
35 ml
53 ml
89 ml
301 mL
Quantité:
5/boîte
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité de colonne Quantité Tamaño de la unidad
11762394 150 mm 27 ml 5/boîte 5 pièces
11742394 50 mm 9 ml 5/boîte 5 pièces
11752394 100 mm 18 ml 5/boîte 5 pièces
11722364 200 mm 35 ml 5/boîte 5 pièces
11732364 300 mm 53 ml 5/boîte 5 pièces
11742364 500 mm 89 ml 5/boîte 5 pièces
17268630 1700 mm 301 mL Chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11762394 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4204001515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.35€
    144.34€ / 5 pièces
    Économisez 31.01€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Avec des adaptateurs de débit
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Especificaciones
Pression max. 14,5 psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 27 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Luer-Lock mâle
Zone transversale 1,77cm3
Méthode de stérilisation 2N NaOH ou éthanol à 100 %
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Quantité 5/boîte
À utiliser avec (application) Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
“End-capped” Oui
Type Colonne de chromatographie économique
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.