Learn More
DWK Life Sciences Indicateur de débit d’eau Kontes™ Flow-Watchman™ Kimble™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Insérez-le dans des conduites d’eau pour un contrôle instantané de la continuité du flux et du débit relatif.
La bille en nylon blanc tourne dans un parcours en boucle à une vitesse qui augmente avec le débit de l’eau.
- Visible depuis une distance de 25 pi (8 m)
- Utilisable avec des débits de 100 ml/min jusqu’à 1 l/min
- Pression maximum, 10 psig
- L’entrée et la sortie coniques s’adaptent aux raccords de tuyaux n° 1
- En PC transparent
Informations sur la commande
Dimensions : 1/2 x 3 x 2 po (1 x 8 x 5 cm) (L x l x H).
Spécification
Spécification
| Type | Flow Indicator |
| Débit d’air | 100 mL/min. to 1 L/min. |
| Matériau du coffret | Polycarbonate |
| Float Material | Nylon |
| Pression nominale | 10 psig |
| Dimensions (L x l x H) | 0,5 x 3 x 2 in (1 x 8 x 5 cm) |
| Gamme de débit | De 100 à 1 LPM |
| Hauteur (impériale) | 2 in |
| Hauteur (métrique) | 5 cm |
| Longueur (impériale) | 0,5 in |
| Afficher plus |