Learn More
DWK Life Sciences Écrou en ETFE pour colonne de chromatographie Kimble™ Kontes™ pour tubulure de 1/8 po
Code produit 11782304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
11782304 PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11782304 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4208210018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.99€
    5.47€ / 1 pièces
    Économisez 1.52€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Les écrous et férules de tubulure sont utilisés pour effectuer des connexions entre la tubulure et les raccords d’extrémité des colonnes CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ et des ensembles de filtration ULTRA-WARE™.
  • Écrou sans bride en ETFE
  • Filetage 1/4-28, pour tubulure de dia. ext. 1/8 po et 1,8 mm
  • Pour une utilisation avec les ferrules sans bride série 420822
  • 10/boîte
  • Pièces de rechange dans le kit de raccords standard ULTRA-WARE™
Spécification
Type Écrou
À utiliser avec (équipement) Système de bouchon HPLC
Matériau PTFE
Quantité 1/carton