Learn More
DWK Life Sciences Bouchon supérieur Kimble™ Kontes™ pour flacon d’incubation
Code produit 11853173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
144
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
11853173 144 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11853173 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8823100000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.20€
    261.54€ / 144 pièces
    Économisez 15.66€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Convient aux flacons de 10 ml et de 25 ml. Le bouchon supérieur en caoutchouc du flacon d’incubation à bras latéral Kontes™ fournit un double joint et possède un trou à l’extérieur du centre pour l’insertion du puits central.
Le flacon d’incubation Kontes™ à bras latéral est utilisé pour les études métaboliques des matériaux biologiques. Il est particulièrement utile pour mesurer les rendements en C14O2 après incubation et convient également aux incubations in vitro, aux bio-dosages d’insuline, aux oxydations de persulfate et à la “distillation” de tout acide ou base volatile.
  • Étant donné qu’un acide ou un alcali est introduit à la fin de la réaction, il est possible d’utiliser ce système facile avec un tampon phosphate ou bicarbonate
  • Le flacon à bras latéral permet l’entrée de l’aiguille pour seringue sans perturber les conditions établies
  • En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Les bouchons supérieurs, les bouchons à bras latéral et les puits centraux sont disponibles séparément
Spécification
Matériau Caoutchouc
À utiliser avec (application) Pour les études métaboliques des matériaux biologiques
À utiliser avec (équipement) Pour flacon d’incubation
Nb par paquet 144
Type de produit Bouchon