Learn More
DWK Life Sciences Flacons à sérum à usage intensif Kontes™ KIMAX™ KimCote™
Code produit 11797969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4000 ml
9000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11797969 4000 ml 1 pièce
11727979 9000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11797969 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur KC149604
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
  • Revêtement en plastique KimCote™ pour une sécurité accrue en cas de casse
  • Autoclavables
  • Ultratransparents et extrêmement durables
  • Résistant à la plupart des produits chimiques de laboratoire courants
  • La texture unique offre une prise sûre, dans des conditions sèches ou humides
Specifications
Capacité 135.2 oz, 4000 ml
Capacité (métrique) 4000 ml
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 6.57 in
Matériau Verre
Stérilité Non-sterile
Bouche Narrow
Hauteur (métrique) 310 mm
Hauteur (impériale) 12.2 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Taille du bouchon N° 8
Diamètre (métrique) 167 mm
Capacité (impériale) 200 ml (135.2 oz)
Forme Round
Type de produit Serum Bottle