Learn More
DWK Life Sciences Capillaires de micro-déposition CCM Kimble™ Kontes™ Microcaps™
Code produit 13065813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5, 1, 2, 5, 10 μL
100 μl
20 μl
5 μl
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
13065813 100 μl 100 pièces
13005813 5 μl 100 pièces
13025813 20 μl 100 pièces
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10 μL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13065813 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7645000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.26€
    62.30€ / 100 pièces
    Économisez 4.96€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les plaques CCM préadsorbantes
Tubes capillaires en verre de haute précision coupés à des longueurs prédéterminées afin que chaque tube capillaire contienne un volume connu de liquide lorsqu’il est rempli.
  • L’action capillaire aspire le liquide dans le tube
  • Distribuez le liquide en appuyant sur l’ampoule
  • Aucune compétence ni formation inhabituelle n’est requise
  • Résultats immédiats et professionnels
  • Fournis en emballages contenant un ensemble de poire et un flacon distributeur avec100 micropipettes
  • Tolérance volumétrique : ±1%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,0410 in
Diamètre (impériale) externe 0,0555 in
Diamètre (métrique) interne 1,04 mm
Diamètre (métrique) externe 1,4 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Ensemble de 1 poire et 1 flacon de distribution
Longueur (impériale) 4,56 in
Volume (métrique) 100 μl
Longueur (métrique) 116 mm
Type Microcap