Learn More
DWK Life Sciences Capillaires de micro-déposition CCM Kimble™ Kontes™ Microcaps™
Code produit 13075813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5, 1, 2, 5, 10 μL
100 μl
20 μl
5 μl
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10 μL 500 pièces
13005813 5 μl 100 pièces
13025813 20 μl 100 pièces
13065813 100 μl 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13075813 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7645200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.75€
    232.69€ / 500 pièces
    Économisez 14.06€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les plaques CCM préadsorbantes
Ce kit comprend :
  • Cinq flacons distributeurs contenant chacun 100 micropipettes de 0,5, 1, 2, 5 et 10 μL.
  • Jeu de poires
  • Support de marquage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Cinq flacons distributeurs contenant chacun 100 micropipettes de 0,5, 1, 2, 5 et 10 L ;μAssemblage de l'ampoule ;  Support de repérage
Volume (métrique) 0,5, 1, 2, 5, 10 μL
Type Kit de capillaires de micro-déposition TLC