Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Microscale B - Connecteur
Code produit 17760878 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
13/425
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
17760878 13/425 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17760878 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7471850013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.84€
    19.66€ / 1 pièces
    Économisez 2.18€
    9% de réduction
Expédition estimée: 12-03-2027
La conception unique adapte le verre fileté GPI à un raccord de tuyau en PTFE dentelé ou des raccords de tubulure de 0,25 po -28
  • S’adapte aux tuyaux avec un dia. int. : 0,25 in
  • Dimension du filetage interne : 0,25 po -28
  • Dimension du filetage GPI : 13/425
Spécification
Matériau PTFE
Diamètre du filetage 13/425
Type de produit Connecteur pour tuyau