Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’extraction de graisses Kimble™ Kontes™ Mojonnier™
Code produit 16286160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
8 cm
Largeur (métrique):
192 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
16286160 8 cm 192 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16286160 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 6176000025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.91€
    94.34€ / 1 pièces
    Économisez 5.57€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-05-2027
Pour l’examen des produits laitiers
  • Capacité : 25 ml
Flacon Mojonnier
  • La chambre de décantation de la partie inférieure a une capacité de ∽25 ml
  • Le diamètre de la chambre d’extraction est de 1,375 po (35 mm)
  • L’ouverture supérieure est dotée d’un bec verseur qui est façonné pour un bouchon en caoutchouc
Flacon fileté Mojonnier
  • Fourni avec un bouchon phénolique noir avec un revêtement en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
  • Finition de filetage GPI : 24-410
Spécification
Description Flacons (À utiliser avec un bouchon de taille 0 ; vendu séparément.)
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour l’extraction des graisses, examen des produits laitiers
Hauteur (impériale) 3,14 in
Hauteur (métrique) 8 cm
Type de produit Flacon d’extraction de graisse
Largeur (métrique) 192 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Reusable
Mouth Style Threaded
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Cylindrical
Type de bouchon Bouchon de taille 0 (vendu séparément)