Learn More
DWK Life Sciences Pilon Pellet Pestle™ Kimble™ Kontes™
Code produit 11800104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
Matériau:
CTFE / acier inox
Polypropylène
Comprend:
100 microtubes
Sans microtubes
Exempt de DNase:
Non
Sans RNase, DNase ou pyrogène
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Comprend Exempt de DNase Conditionnement
11800104 0,5 ml Polypropylène Sans microtubes Non 100 pièces
11898502 1,5 ml CTFE / acier inox Sans microtubes Non 1 pièce
11888502 0,5 ml CTFE / acier inox Sans microtubes Non 1 pièce
11872913 1,5 ml Polypropylène 100 microtubes Non 100 pièces
11858502 0,5 ml Polypropylène Sans microtubes Sans RNase, DNase ou pyrogène 100 pièces
10057312 1,5 ml Polypropylène 100 microtubes Sans RNase, DNase ou pyrogène 100 pièces
10794783 0,5 ml Polypropylène 100 microtubes Sans RNase, DNase ou pyrogène 100 pièces
11815125 1,5 ml Polypropylène Sans microtubes Sans RNase, DNase ou pyrogène 100 pièces
11849923 1,5 ml Polypropylène Sans microtubes Non 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11800104 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7495210500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.95€
    145.43€ / 100 pièces
    Économisez 24.52€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Pour remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Jetable Pellet Pestle
  • Choisissez du polypropylène autoclavable ou un matériau exempt de RNase, de DNase et de pyrogènes (fabriqué sous licence). M5 .5 [Conditions de salle blanche de classe 10 000])
  • Disponible avec ou sans 100 microtubes
  • Les microtubes ont les mêmes propriétés et sont conditionnés individuellement pour assurer leur pureté
  • Longueur du pilon avec pointe, 7 cm (2,75 in)
Réutilisable Pellet Pestle
  • Tête polymère en CTFE autoclavable avec tige en acier inox
  • Longueur du pilon avec la pointe : 6 cm (2,5 in) pour un format de 0,5 mL ; 14 cm (5,59 in) pour un format de 1,5 ml
Spécification
Autoclavable Oui
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 0,01 oz.
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Polypropylène
Type de produit Pilon à granulés
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Remise en suspension de protéines et de granulés d’ADN ou mouture de tissus mous dans des microtubes à centrifuger
Longueur (impériale) 2,75 in
Exempt de DNase Non
Comprend Sans microtubes
Longueur (métrique) 70 mm
Capacité 0,01 oz, 0,5 ml