Learn More
DWK Life Sciences Pilons pour broyeurs de Dounce pour tissus en verre Kimble™ Kontes™
Description
- Pour une utilisation avec Dounce (Kontes broyeurs de tissus série 885300
- A (Lâche)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,06 oz. |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Type de produit | Pilon de grande taille, A |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur de tissus Dounce |