Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Code produit 11847423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacité de colonne:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Comprend:
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Capacité de colonne Comprend Conditionnement
11847423 300 mm 25 mm 140 ml Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11887453 200 mm 15 mm 30 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
13406349 250 mm 11 mm 20 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11857453 150 mm 11 mm 10 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11897453 250 mm 15 mm 40 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11807463 500 mm 15 mm 80 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11807473 500 mm 19 mm 140 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11817473 300 mm 22 mm 110 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
13426349 500 mm 22 mm 190 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11897463 300 mm 19 mm 80 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11837473 400 mm 30 mm 250 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11827473 350 mm 22 mm 130 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11847473 500 mm 30 mm 300 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm -
13446339 300 mm 11 mm 20 ml Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
13456339 400 mm 19 mm 110 ml Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
11817483 700 mm 49 mm 1300 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
13436349 500 mm 41 mm 650 ml Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
13466339 300 mm 22 mm 110 ml Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
13476339 400 mm 22 mm 150 ml Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
13486339 500 mm 25 mm 240 ml Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11847423 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4205400243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.50€
    181.14€ / 1 pièces
    Économisez 39.36€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-05-2027
KIMBLE™ Les colonnes PTFE KONTES™ sont disponibles avec ou sans disque fritté à porosité grossière scellé pour supporter le remplissage. Un bouchon en PTFE contrôle le débit. Utilisez de la laine de verre pour les colonnes sans disque fritté. Le remplissage n’est pas inclus.
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
  • Le disque frité à porosité grossière (40 à 60 μm) scellé soutient le rembourrage
  • Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
  • La prise en PTFE contrôle le débit
  • Emballage non inclus
Spécification
Porosité 40 à 60 μm
Capacité de colonne 140 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre
Comprend Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Type Colonne de chromatographie à gravité
Diamètre (métrique) interne 25 mm