Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes LC à basse ou moyenne pression
- DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Code produit 11887453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Diamètre (métrique) interne:
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Capacité de colonne:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Comprend:
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Capacité de colonne | Comprend | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11887453 | 200 mm | 15 mm | 30 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 13406349 | 250 mm | 11 mm | 20 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11857453 | 150 mm | 11 mm | 10 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11897453 | 250 mm | 15 mm | 40 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11807463 | 500 mm | 15 mm | 80 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11807473 | 500 mm | 19 mm | 140 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11817473 | 300 mm | 22 mm | 110 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 13426349 | 500 mm | 22 mm | 190 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11897463 | 300 mm | 19 mm | 80 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11837473 | 400 mm | 30 mm | 250 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11827473 | 350 mm | 22 mm | 130 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11847473 | 500 mm | 30 mm | 300 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | - |
| 13446339 | 300 mm | 11 mm | 20 ml | Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 13456339 | 400 mm | 19 mm | 110 ml | Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11817483 | 700 mm | 49 mm | 1300 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 13436349 | 500 mm | 41 mm | 650 ml | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 13466339 | 300 mm | 22 mm | 110 ml | Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 13476339 | 400 mm | 22 mm | 150 ml | Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 11847423 | 300 mm | 25 mm | 140 ml | Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
| 13486339 | 500 mm | 25 mm | 240 ml | Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11887453
Fournisseur
DWK Life Sciences
Code fournisseur
4205300221
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
- Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
- Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
- La prise en PTFE contrôle le débit
- Emballage non i
Spécification
Spécification
| Capacité de colonne | 30 ml |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre |
| Matériau de support | Laine de verre |
| Comprend | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
| À utiliser avec (application) | Séparation analytique |
| Type | Colonne de chromatographie simple |
| Diamètre (métrique) interne | 15 mm |