Learn More
DWK Life Sciences Tête de pulvérisateur de réactifs Kimble™ Kontes™ uniquement
Code produit 11834782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11834782 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11834782 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4225310125
 Article restreint
Expédition estimée: 03-06-2027
Tête de pulvérisateur CCM à utiliser avec des flacons de 125 ml et le système de pulvérisation Kontes
  • Le liquide ne touche que le flacon et la tête de pulvérisation en verre borosilicaté non réactif
  • La connexion tête-à-flacon du pulvérisateur consiste en un filetage rodé conique standard, un bouchon de connexion et un anneau de desserrage
  • Actionner le pulvérisateur à une pression de 3 à 5 psi (0,021 à 0,035 MPa)
  • Ajustez la pulvérisation en modifiant la position de votre pouce sur l’évent
  • Autoclavables (après le bouchon, l’anneau de desserrage et le joint torique sont retirés)
Spécification
Capacité (impériale) 4,22 oz.
Capacité (métrique) 125 ml
Raccordements Tête de pulvérisateur
Matériau Verre
Quantité 1/boîte
Type Tête de pulvérisateur pour réactifs CCM
À utiliser avec (application) Pour fournir une pulvérisation uniforme des réactifs de visualisation pour la CCM et la chromatographie sur papier
À utiliser avec (équipement) Flacon de 125 ml avec système de pulvérisation Kontes