Learn More
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM rectangulaires Kimble™ Kontes™
Code produit 11738482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Antidérapant
Couvercle à loquet
Étalon
Profondeur (impériale):
10,47 in
10,75 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Profondeur (impériale) Conditionnement
11738482 Étalon 10,75 in 1 pièce
12766728 Antidérapant 10,47 in 1 pièce
12776728 Couvercle à loquet 10,75 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11738482 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4161800000
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu’à 20 x 20 cm
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu’à 20 x 20 cm
  • Cuves : K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Couvercles : K416181-0000, K416186-0000
Specifications
Type de bouchon Étalon
Matériau Verre sodocalcique
Type Cuve de développement
Capacité plaques de 20 x 20 cm ou quatre de 5 x 20 cm
Forme Rectangulaires
Dimensions (L x l) 4 x 11,75 po.
Longueur (impériale) 4 po
Longueur (métrique) 10,16 cm
Largeur (impériale) 11,75 in
Largeur (métrique) 29,8 cm
Profondeur (impériale) 10,75 in
Profondeur (métrique) 27,3 cm