Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Réservoirs de développement rectangulaires TLC KONTES™ avec couvercles
Code produit 12776728 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Antidérapant
Couvercle à loquet
Étalon
Profondeur (impériale):
10,47 in
10,75 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Profondeur (impériale) Conditionnement
12776728 Couvercle à loquet 10,75 in 1 pièce
11738482 Étalon 10,75 in 1 pièce
12766728 Antidérapant 10,47 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12776728 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4161900000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-04-2027
KIMBLE™ Les cuves de développement rectangulaires™ TLC KONTES avec couvercles sont moulées à partir de 90 verres à chaux soude à expansion conformes aux USP exigences de type III, permettant le développement de TLC plaques allant jusqu’à 20 x 20 cm. Fournies avec des couvercles pour une chromatographie sécurisée et fiable.
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu’à 20 x 20 cm
  • Réservoirs rectangulaires de TLC verre conçus pour le développement de TLC plaques jusqu’à 20 x 20 cm
  • Fabriqué à partir de 90 en verre de chaux soude à expansion conforme aux USP exigences de type III
  • Moulé à partir de briques de verre robustes construites pour résister à un usage régulier pendant de nombreuses années
  • Les côtés dégagés permettent une inspection visible dégagée des TLC plaques pendant le développement
  • Le dessus du réservoir est aplati pour correspondre au couvercle ; les bords sont biseautés pour éliminer les bords tranchants
  • Le fond est meulé pour offrir une surface plane et plane
  • Une faîte surélevée le long du fond intérieur permet le développement simultané de deux plaques de 20 x 20 cm ou quatre plaques de 5 x 20 cm
  • Dimensions intérieures : environ 27 cm de largeur x 7 cm de diamètre x 25 cm de haut
  • Fourni avec des couvercles pour un confinement sécurisé pendant le développement
  • Disponible avec un couvercle standard, un couvercle antidérapant (avec poignée pour un simple levage et des contentions en PTFE), ou un couvercle à loquet
  • Les couvercles sont disponibles avec des trous percés pour les bouchons #0 afin de permettre l’ajout de réactifs sans perturber l’environnement saturé
Spécification
Type de bouchon Couvercle à loquet
Matériau Verre moulé
Quantité 1 de chaque
Type Cuve de développement
Capacité plaques de 20 x 20 cm ou quatre de 5 x 20 cm
Forme Rectangulaires
Dimensions (L x l) 4 x 11,75 po.
Longueur (impériale) 4 po
Longueur (métrique) 10,16 cm
Largeur (impériale) 11,75 in
Largeur (métrique) 29,8 cm
Profondeur (impériale) 10,75 in
Profondeur (métrique) 27,3 cm