Learn More
DWK Life Sciences Pipette Pasteur stérile jetable Kimble™ Kontes™
Code produit 15265902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
14,6 cm
22,86 cm
Type:
Pipette Pasteur bouchée de coton
Pipette Pasteur non cotonnée
Conditionnement:
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type unitSize
15265902 22,86 cm Pipette Pasteur non cotonnée 250 pièces
17161861 22,86 cm Pipette Pasteur bouchée de coton 250 pièces
17151861 14,6 cm Pipette Pasteur bouchée de coton 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15265902 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 63B95
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.04€
    87.53€ / 250 pièces
    Économisez 6.51€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquée en verre sodocalcique à expansion de 90, conforme aux exigences de l’USP de type III.
Les SteriPettes sont des pipettes Pasteur stériles et jetables.
  • Produite à partir de verre irradié aux rayons gamma et sodocalcique
  • Proposée avec des longueurs de 5,75 po et 9 po avec des options avec et sans bouchon en coton
  • Avec dessus resserré pour le bouchon en coton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E732-80, USP Type III
Diamètre (impériale) interne Ouverture de pointe : 0,043 in
Diamètre (métrique) interne Ouverture de pointe : 0,11 cm
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les procédures IVF
Longueur (impériale) 9 in
Volume (impérial) 0,067 oz.
Volume (métrique) 2 mL
Longueur (métrique) 22,86 cm
Type Pipette Pasteur non cotonnée
Jetable Oui