Learn More
DWK Life Sciences Pipette Pasteur stérile jetable Kimble™ Kontes™
Code produit 17161861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
14,6 cm
22,86 cm
Type:
Pipette Pasteur bouchée de coton
Pipette Pasteur non cotonnée
Conditionnement:
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type Conditionnement
17161861 22,86 cm Pipette Pasteur bouchée de coton 250 pièces
15265902 22,86 cm Pipette Pasteur non cotonnée 250 pièces
17151861 14,6 cm Pipette Pasteur bouchée de coton 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17161861 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 63B95P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    112.78€ / 250 pièces
    Économisez 16.22€
    12% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Fabriquée en verre sodocalcique à expansion de 90, conforme aux exigences de l’USP de type III.
Les SteriPettes sont des pipettes Pasteur stériles et jetables.
  • Irradiation gamma pour garantir la stérilité
  • Configuration multi-pack pratique de 250 pièces
  • 10 boîtes décollables de 25 chacune
  • Disponibles en longueurs de 5-3/4 et 9 in
  • Bouchon rétréci pour un bouchage en coton
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E732-80, USP Type III
Diamètre (impériale) interne Ouverture d’embout : 0,043 in
Diamètre (métrique) interne Ouverture d’embout : 0,11 cm
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les procédures IVF
Longueur (impériale) 9 in
Type de la partie supérieure Resserré
Volume (impérial) 0,067 oz.
Couleur Transparent
Volume (métrique) 2 mL
Longueur (métrique) 22,86 cm
Type Pipette Pasteur bouchée de coton
Jetable Usage limité