Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ droit avec valves PTFE à bouchon PTFE de joint torique, plage d’alésage de 0-4 mm ; tige de dia. ext. 9 mm ; taille de joint torique d’arbre 010 ; taille de joint torique de pointe 5-105
Pour les applications sous vide jusqu'à 5 x 107 Torr
Marque: DWK Life Sciences 826500-0004
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Alert:
Le bouton en polyacétal n’est pas recommandé pour une utilisation au-dessus de 110°C.
Description
Pour les applications sous vide jusqu’à 5 x 10-7 torr
- Livré avec un filetage externe de précision pour un contrôle fin
- Arbre non rotatif avec joint primaire fabriqué avec un joint torique Viton™ sur fond conique
- Position d'ouverture complète à 1-1/2 tours
- Utilisé comme purge jusqu'au demi-tour
- L'arbre en PTFE peut être utilisé en continu jusqu’à des températures du système de 230°C ou de 275°C par intermittence
Spécification
Manuel | |
0,35 in | |
0,9 cm | |
taille de joint torique de pointe 5 à 105, bμouchon PTFE | |
010 | |
Vanne droite |
0 à 0,15 po | |
0 à 0,4 cm | |
Pour les applications sous vide jusqu’à 5 x 10-7 Torr | |
Verre borosilicaté | |
0 à 4 mm |