Learn More
DWK Life Sciences Broyeur pour tissus Kimble™ Kontes™ Tenbroeck
Code produit 10596635 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Matériau:
Verre rodé
Numéro du bouchon d’ouverture de pilon:
0
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Numéro du bouchon d’ouverture de pilon Conditionnement
10596635 2 ml Verre rodé 0 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596635 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8850000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.53€
    103.57€ / 1 pièces
    Économisez 9.96€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-05-2027
Fonctionnement manuel ou motorisé
Fonctionnement manuel ou motorisé
  • Structure tout en verre
  • Le pilon est utilisé pour un bouchon en caoutchouc à trou unique de taille appropriée (vendu séparément)
  • Peut être motorisé à des vitesses lentes en insérant la tige métallique dans le mandrin du moteur
  • Espace de 0,1 à 0,15 mm entre les pilons et les tubes.
Spécification
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 pouces
Dégagement (métrique) de 0,1 à 0,15mm
Diamètre (impériale) de l’arbre 1,9 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 50mm
Capacité (impériale) 0,06 oz.
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Verre rodé
Type de produit Broyeur pour tissus Tenbroeck
À utiliser avec (application) Fonctionnement manuel ou motorisé
Longueur (impériale) du pilon 6,2 in
Longueur (métrique) du pilon 160mm
Longueur (impériale) du tube 3,9 in
Longueur (métrique) du tube 100mm
Numéro du bouchon d’ouverture de pilon 0