Learn More
DWK Life Sciences Tube de rechange Kimble™ Kontes™ pour broyeurs Dounce en verre pour tissus
Code produit 11816271 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
7 ml
15 ml
40 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11816271 15 ml 1 pièce
10432385 7 ml 1 pièce
11864361 40 ml 1 pièce
11883722 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11816271 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8853030015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    68.64€ / 1 pièces
    Économisez 46.36€
    40% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-04-2027
Gamme de tubes de rechange pour les broyeurs Dounce pour tissus, de 2 ml à 100 ml.
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Capacité (impériale) 0,5 oz
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube de broyeur pour tissus
À utiliser avec (équipement) Broyeurs de Dounce en verre pour tissus
Quantité 1/boîte