Learn More
DWK Life Sciences Double collecteur de vide / gaz avec bouchons en verre Kimble™ Kontes™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Collecteurs tout en verre pour connecter des sources de vide et de gaz inertes
- Fabriqués à partir d’une tubulure à paroi moyenne de 0,5 in
- Robinets d'arrêt en verre de 4 mm de diamètre avec chambre à vide inférieure espacée de 85 mm.
- La connexion supérieure droite correspond au gaz inerte
- La connexion inférieure gauche correspond au vide
Spécification
Spécification
| Type | Double collecteur |
| Comprend | Tubulure à paroi moyenne de 0,5 po, robinets d’arrêt, verre à alésage de 4 mm, chambre à vide inférieure, 2 raccords de tuyau |
| Matériau | Verre |
| Nbre de ports | 5 |
| Tubulure à parois (impériale) | 0,5 in |
| Tubulure à parois (métrique) | 1,27 cm |
| Largeur (impériale) | 17,7 in |
| Largeur (métrique) | 45 cm |