Learn More
DWK Life Sciences Entonnoirs de pesée/transfert Kimble™ Kontes™
Code produit 15376657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
13 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
60 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
15376657 13 mm 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15376657 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7476000013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.74€
    35.13€ / 1 pièces
    Économisez 4.61€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-05-2027
Pour faciliter le transfert de liquides ou de poudres
  • Fond plat
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 60 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Utilisé pour faciliter le transfert de liquides ou de poudres
Type de produit Entonnoir de pesée/transfert