Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Kimble™ pour flacons de scintillation en verre et en plastique de 20 ml
Bouchons à vis durables
Marque: DWK Life Sciences 74525-22400
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.30000kg
Description
- Pour les flacons de scintillation Fisherbrand™ et Kimble de 20 ml, sauf 03-340-4B et 03-340-129. Filetage GPI 22-400.
Spécification
Polyéthylène | |
Blanc | |
Urée |