Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger pour huile 100 ml 8 po Kimble™ KIMAX™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
12 pièces
Description
Tube KIMAX™ utilisé pour la détermination de l’eau et des sédiments dans les huiles minérales brutes, les huiles de carburant et les produits pétroliers ; de précipité formé par centrifugation de quantités précises de stocks de cylindres de vapeur, d’huiles noires et d’huiles de lubrification ; et pour tester l’acidité des résidus de distillation ou des liquides d’hydrocarbures des solvants essence / pétrole.
- Étalonnés pour leur volume contenu
- Les échelles et les légendes sont en émail de céramique blanc et durable
- Capacité de 100 ml
- FCR max. 800
- Tube de dia. ext. de 37 mm, longueur sans bouchon 203 mm
- Le 45240LF-100 intègre notre technologie exclusive Lazer-Fused™ pour le marquage durable et précis ainsi qu’une précision volumétrique exceptionnelle. Pour plus d’informations sur les tubes Lazer-Fused™, cliquez ici.
- Haut usiné pour accueillir un bouchon à clipser 28150R-6
- Intervalles de graduation (ml) 0-0,5 dans 0,05, 0,5-2 dans 0,1, 2-3 dans 0,2, 3-5 dans 0,5, 5-10 dans 1, 10-25 dans 5, 25-100 dans 25
- Tolérance (ml) 0 à 0,1 – ±0,02, au-dessus de 0,1 à 0,3 – ±0,03, au-dessus de 0,3 à 1 – ±0,05, au-dessus de 1 à 3 – ±0,10, au-dessus de 3 à 5 – ±0,20, au-dessus de 5 à 10 – ±0,50, au-dessus de 10 – ±1,00
- Référencée dans ASTM D4007
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438, D1796, MPMS 10.4, ASTM D91 et D128, ASTM D4007 |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Utilisé pour la détermination de l’eau et des sédiments dans les huiles minérales brutes, les huiles de carburant et autres produits pétroliers |
| Tolérance | 0 à 0,1 ml dans ±0,02 ml, >0,1 à 0,3 ml dans ±0,03 ml, >0,3 à 1 ml dans ±0,05 ml, >1 à 3 ml dans ±0,1 ml, >3 à 5 ml dans ±0,2 ml, >5 à 10 ml dans ±0. |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Afficher plus |