Learn More
DWK Life Sciences Tubes à centrifuger en verre à fond conique Kimble™ KIMAX™ de 50 ml
Description
Ce tube conique standard TIMAX™ est gradué et réutilisable.
- Tube KIMAX™ avec une finition supérieure perlée pour plus de résistance
- Gradué et étalonné pour son volume contenu
- L’échelle, la légende et la pastille de marquage sont en émail de céramique blanche durable
- Capacité de 50 ml
- FCR max. de 2980
- Diam. ext. du tube 29 mm, longueur 133 mm
- Intervalles de graduation (ml) 0 0-10 dans 0,5, 10-50 dans 1
- Tolérance (ml) 0 à 1 - ± 0,075, au-dessus de 1 à 2 - ± 0,15, au-dessus de 2 à 5 - ± 0,30, au-dessus de 5 à 10 - ± 0,50, au-dessus de 10 - ± 1,00
- 12/boîte
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | USP, ASTM E 438 |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Non |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Tolérance | 0 à 1 ml dans ±0,075 ml, >1 à 2 ml dans ±0,15 ml, >2 à 5 ml dans ±0,3 ml, >5 à 10 ml dans ±0,5 ml, >10 ml dans ±1 ml |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Afficher plus |