Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en plastique jetables Wheaton™ conditionnées individuellement
Code produit 16468965 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Graduations négatives:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Graduations négatives unitSize
16468965 1 ml 0,01 mL 0,3 ml 1000 pièces
16458965 1 ml 0,1 mL 0,3 ml 1000 pièces
16448965 10 ml 0,1 mL 3 ml 200 pièces
16488965 25 ml 0,2 ml 10 ml 200 pièces
16408975 5 ml 0,1 mL 2 ml 200 pièces
16498965 50 ml 0,5 ml 10 ml 100 pièces
16478965 2 ml 0,01 mL 0,3 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 16468965 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5690011100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    191.62€ / 1000 pièces
    Économisez 6.38€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stérilisé par irradiation et adapté aux travaux de culture tissulaire.
  • Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
  • Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
  • Le format 5 ml est désormais disponible en deux parties.
  • L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
  • Calibré “Livrer” pourboire
Informations sur la commande
Enveloppements individuels en papier / plastique suremballés dans des boîtes de distribution
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Calibré Oui
Certifications/Conformité ASTM E934
Diamètre (métrique) externe 1,5 mm
Matériau Plastic (Plastique)
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,01 mL
Graduations négatives 0,3 ml
Quantité 200/sachet, 1000/boîte
Tolérance ±0,02 ml
Type d’emballage Emballage individuel
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique