Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques jetables en plastique à pointe standard Wheaton™ en emballages multiples
Code produit 16428965 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Violet
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
Graduations négatives:
0,3 ml
2 ml
3 ml
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Graduations Graduations négatives unitSize
16428965 50 ml Violet 0,5 ml 10 ml 100 pièces
16488955 1 ml Jaune 0,1 mL 0,3 ml 1000 pièces
16418965 25 ml Vert 0,2 ml 10 ml 200 pièces
16438965 5 ml Bleu 0,1 mL 2 ml 500 pièces
16478955 10 ml Orange 0,1 mL 3 ml 500 pièces
16408965 2 ml Blanc 0,01 mL 0,3 ml 500 pièces
16498955 1 ml Jaune 0,01 mL 0,3 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16428965 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5680050510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.10€
    155.01€ / 100 pièces
    Économisez 55.09€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Stérilisées par irradiation et adaptées aux travaux de culture tissulaire
  • Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
  • Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
  • Le format 5 ml est désormais disponible en deux parties.
  • L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
  • Calibré “Livrer” pourboire
Informations sur la commande
Tubes multipaquets de 10 ml disponibles avec l’embout habituel (1,5 mm de dia.) ou à extrémité large (3,5 mm de diamètre). Toutes les tailles sont disponibles dans des emballages individuels en papier/plastique suremballés dans des cartons pratiques de distribution, ou dans des emballages multiples refermables suremballés dans des récipients d’expédition.
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E934
Matériau Plastique
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les travaux de culture de tissu
Graduée Oui
Graduations 0,5 ml
Graduations négatives 10 ml
Quantité 100/boîte
Type de pointe Étalon
Type d’emballage Sachets multiples
Couleur Violet
Volume (métrique) 50 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Oui