Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en PS jetables Wheaton™ en boîte
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Étalonnées pour délivrer un volume donné pour basculer
- Présente deux anneaux vers l’extrémité haute
- Stérilisé par irradiation
- Imprimé avec de l’encre noire organique résistante aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Bouchon d’aspirateur | Oui |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux de culture tissulaire, les tests de masse et les travaux sérologiques |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,01 mL |
| Graduations négatives | 0,3 ml |
| Quantité | 500/boîte |
| Tolérance | ±0,02 ml |
| Type d’emballage | Boîte |
| Afficher plus |