Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en PS jetables Wheaton™ en boîte
Code produit 16468955 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16468955 5 ml 500 pièces
16448955 1 ml 500 pièces
16458955 2 ml 500 pièces
16438955 10 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16468955 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 567005110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les tests de masse et les analyses sérologiques.
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné pour basculer
  • Présente deux anneaux vers l’extrémité haute
  • Stérilisé par irradiation
  • Imprimé avec de l’encre noire organique résistante aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Matériau Plastic (Plastique)
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les travaux de culture tissulaire, les tests de masse et les travaux sérologiques
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Graduations négatives 2 ml
Quantité 500/boîte
Tolérance ±0,1 ml
Type d’emballage Boîte
Volume (impérial) 0,16 oz.
Volume (métrique) 5 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique