Learn More
DWK Life Sciences Septa à disque plat Kimble™ pour bouchons à filetage
Code produit 12814871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
15 à 425 mm
15-425 mm
18-400 mm
24-400 mm
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,7 in
Matériau:
Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE
Caoutchouc rouge revêtu de PTFE
Épaisseur (impériale):
0,06 in
Conditionnement:
144 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Diamètre (impériale) Matériau Épaisseur (impériale) Conditionnement
12814871 15-425 mm 0,5 in Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE 0,06 in -
17791078 15 à 425 mm 0,5 in Caoutchouc rouge revêtu de PTFE 0,06 in 144 pièces
12803663 18-400 mm 0,7 in Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE 0,06 in 144 pièces
11833855 24-400 mm 0,7 in Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE 0,06 in 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12814871 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7381815
 Article restreint
Expédition estimée: 23-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les septa à revêtement en PTFE constituent une barrière de protection en cas de contact avec le produit
  • Bonne capacité de réinsertion
  • Épaisseur du caoutchouc rouge : 0,06 in
  • Épaisseur du PTFE : 0,002 in
Spécification
Diamètre (impériale) 0,5 in
Matériau Caoutchouc de silicone revêtu de PTFE
Quantité 144/boîte
Épaisseur (métrique) 1,5mm
Épaisseur (impériale) 0,06 in
À utiliser avec (équipement) Bouchon de flacon à vis
Taille du bouchon 15-425 mm
Diamètre (métrique) 15 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme Rond
Type de produit Septa