Learn More
DWK Life Sciences Septa à disque plat Kimble™ pour bouchons à filetage
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les septa à revêtement en PTFE constituent une barrière de protection en cas de contact avec le produit
- La construction en PTFE offre une barrière protectrice pour le contact avec le produit
- Bonne re-scellabilité pour une utilisation répétée
- Disponible en caoutchouc silicone à surface de PTFE et en caoutchouc rouge à surface de PTFE
- Compatible avec les tailles standard de fermeture vis-filetage GPI incluant 15-425, 18-400, 20-400 et 24-400
- Épaisseur du PTFE : 0,002 in (standard) à 0,010 in selon la variante
- Épaisseur du support en caoutchouc rouge/silicone : 0,06 in à 0,12 in selon la variante
Specifications
Specifications
| Couleur | Rouge |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Matériau | Caoutchouc rouge revêtu de PTFE |
| Quantité | 144/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Épaisseur (métrique) | 1,5mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,06 in |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon de flacon à vis |
| Taille du bouchon | 15 à 425 mm |
| Diamètre (métrique) | 15 mm |
| Show More |