Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis en verre Kimble™ avec bouchon en PTFE
Product Code. 12763067 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
4,0 ml
8,0 mL
16,0 mL
Volume (impérial):
1 dr
2,16 dr.
4,32 dr.
Unit Size:
144 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Volume (impérial) Unit Size
12763067 4,0 ml 1 dr 144 pièces
17759774 16,0 mL 4,32 dr. 144 pièces
15205547 8,0 mL 2,16 dr. 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12763067 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 60940A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.24€
    113.95€ / 144 pièces
    Économisez 10.29€
    8% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
KIMBLE™ Les fioles d’échantillons de verre vissés avec fermeture en PTFE sont des fioles en verre borosilicate transparent à fond plat pour une utilisation autonome. Fabriquées selon USP les normes Type I et ASTM E438, chaque fiole comprend un capuchon d’urée blanche attaché avec une membrane en caoutchouc blanc à face de PTFE.
La forme cylindrique assure un équilibre solide. Le fond plat facilite la capacité autonome.
  • Fioles d’échantillons en verre borosilicate transparent de forme cylindrique et fond plat pour une stabilité autonome
  • Finition GPI à filetage vissé pour une fermeture sécurisée et résistante aux fuites
  • Fourni avec un bouchon fermé d’urée blanche attaché avec une doublure en caoutchouc blanc à face de PTFE
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Le 60940A-4 est conforme aux méthodes de la série EPA 600
  • Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Specifications
Classification A
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 4,0 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1 dr
Gamme de produits Kimble
Volume (métrique) total 4 mL
Matériau du bouchon PTFE
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Quantité 144/Cs.
Taille du bouchon GPI 13-425
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM, type I, classe A
Hauteur (métrique) 47 mm
Type de produit Fiole d’échantillon avec bouchon à vis